Learn More
Ácido 2-bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409937
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 138008-97-6 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138008-97-6
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD03427050
Clave InChI XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
PubChem CID 5084099
Nombre IUPAC ácido (2-propan-2-iloxifenil)borónico
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 30°C to 35°C
Densidad 1.075
Punto de ebullición 199°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.