Learn More
Ácido 2-isopropoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11995881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
CAS 138008-97-6
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD03427050
Clave InChI XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
PubChem CID 5084099
Nombre IUPAC ácido (2-propan-2-iloxifenil)borónico
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39.0°C to 43.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 199.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isopropoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.