Learn More
2-Mercaptopiridina-N-óxido, hidrato de sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 207511-13-5 | C5H4NNaOS | 149.14 g/mol
34.75€ - 108.00€
CAS | 207511-13-5, 3811-73-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H4NNaOS |
Peso molecular (g/mol) | 149.14 |
Número MDL | MFCD00151244 |
Clave InChI | WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate |
PubChem CID | 43835086 |
Nombre IUPAC | sodio; 1-oxidopiridin-1-io-2-tiolato; hidrato |
SMILES | [Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10013310
|
Thermo Scientific Acros
255380050 |
5 g | Frasco de vidrio |
34.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10697801
|
Thermo Scientific Acros
255380250 |
25 g | Frasco de vidrio |
108.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
207511-13-5, 3811-73-2 | |
149.14 | |
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M | |
43835086 | |
[Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-] |
C5H4NNaOS | |
MFCD00151244 | |
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate | |
sodio; 1-oxidopiridin-1-io-2-tiolato; hidrato |
Especificaciones
2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate | |
207511-13-5, 3811-73-2 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
98% | |
MFCD00151244 | |
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate | |
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; 1-oxidopiridin-1-io-2-tiolato; hidrato | |
43835086 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
>260°C | |
Auténtico | |
C5H4NNaOS | |
10, 7892 | |
Solubility in water: soluble | |
[Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-] | |
149.14 | |
149.15 | |
Polvo cristalino granular |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 223-296-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UT9000000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH070-Tóxico en contacto con los ojos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.