Learn More
Cloruro de 2-mesitilenosulfonilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-156058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-64-8
Fórmula molecular C9H11ClO2S
Peso molecular (g/mol) 218.7
Número MDL MFCD00007434
Clave InChI PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,6-trimetilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 57°C
Color Gris a blanco
Punto de ebullición 150°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3C6H2SO2Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.7
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino