Learn More
2-Metoxi-4-metilfenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021319
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-metoxi-4-metilfenol se utiliza en la preparación de ésteres de bis(cianato) renovables.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-51-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002378
Clave InChI PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methylphenol
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.092
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.537
Cantidad 10 g
Beilstein 1862340
Índice Merck 14,2571
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-4-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methoxy-4-methyl-Phenol