Learn More
2-Metoxifenol, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407797
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
2-metoxifenol, >-98 %, C7H8O2, número CAS-90-05-1, metilcatecol, guaiastil, 2-hidroxianisol, 1-hidroxi-2-metoxibenceno, ácido pirguaiaco, o-metoxifenol, éter pirocatecol monometilo, fenol, 2-metoxi, guaicol, guaicol, 1000 g, >98 %, 508112, de 204 °C a 206 °C, CHEBI:28591, 1,129
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metoxifenol actúa como expectorante. Se utiliza como antioxidante y como agente para evitar el despellejamiento de pinturas. Sirve como precursor de aromas como el eugenol y la vainillina. Además, se utiliza como intermediario en la síntesis química de productos farmacéuticos activos, aromatizantes y productos de perfumería. Además de esto, también se utiliza como indicador en reacciones químicas que producen oxígeno.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, alcohol, cloroformo, éter, aceites, ácido acético glacial y solución de hidróxido sódico. Ligeramente miscible con agua y éter de petróleo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-05-1
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00002185
Clave InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Nombre IUPAC 2-Metoxifenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenol
Punto de fusión 28°C to 31°C
Densidad 1.129
pH 5.4
Punto de ebullición 204°C to 206°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.543
Cantidad 5000 g
Beilstein 508112
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,4553
Información de solubilidad Miscible with carbon tetrachloride,alcohol,chloroform,ether,oils,glacial acetic acid and sodium hydroxide solution. Slightly miscible with water and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza ≥98%