Learn More
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10138053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
200 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
200 g
25 g
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-55-1
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.16
Numero MDL MFCD00001587
InChI Key VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC Name 2-metilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >204°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare CH3C6H7(=O)2
Quantità 200 g
Beilstein 07, 558
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 126.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Polvos, cristales o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2