Learn More
2-Methyl-1-propanol, 99.5%, Honeywell™
Código de producto. 15695800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
0.995
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-propanol
CAS 78-83-1
Punto de fusión -108°C
Color Incolora
Densidad 0.803g/mL at 25°C
Punto de ebullición 108°C
Temperatura de inflamación 28°C (82.4°F)
Punto de ignición 801°F
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Número MDL MFCD00004740
Cantidad 1 L
Número UN UN1212
Beilstein 1730878
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Información de solubilidad 70g/L at 20°C
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 74.123
PubChem CID 6560
Densidad del vapor 2.55 (vs air)
ChEBI CHEBI:46645
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Presión de vapor 8.8mmHg (0°C), 8mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 0.995