Learn More
2-Methyl-1-Propanol, Honeywell
97.37€ - 195.24€
CAS | 78-83-1 |
---|---|
Formula molecolare | C4H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 74.123 |
Numero MDL | MFCD00004740 |
InChI Key | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol |
PubChem CID | 6560 |
ChEBI | CHEBI:46645 |
IUPAC Name | 2-metilpropan-1-ol |
SMILES | CC(C)CO |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15633880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33064-1L |
1 L |
97.37€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15643880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33064-2.5L |
2.5 L |
195.24€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
78-83-1 | |
74.123 | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
6560 | |
2-metilpropan-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00004740 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
CHEBI:46645 | |
CC(C)CO |
Especificaciones
2-Methyl-1-Propanol | |
78-83-1 | |
28°C (82.4°F) | |
(CH3)2CHCH2OH | |
1212 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
CC(C)CO | |
74.123 | |
2.55 (vs air) | |
74.12g/mol | |
ACS/Puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. | |
0.803g/mL at 25°C | |
C4H10O | |
MFCD00004740 | |
1730878 | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilpropan-1-ol | |
6560 | |
CHEBI:46645 | |
≥99% (GC) |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P403 + P235
H226-H315-H318-H335-H336.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 201-148-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NP9625000.
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 2-Methyl-1-propanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-methylpropan-1-ol