Learn More
2-(Metil-2-piridilamino)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028314
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
CAS: 122321-04-4 | C8H12N2O | 152.197 g/mol
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-2-piridilaminoetanol se utiliza como reactivo para sintetizar rosiglitazona (maleato: R693500), un fármaco de tiazolinediona utilizado para reducir la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122321-04-4
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.197
Número MDL MFCD02667633
Clave InChI MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
PubChem CID 737420
Nombre IUPAC 2-[metil(piridín-2-il)amino]etanol
SMILES CN(CCO)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Índice de refracción 1.575
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%