Learn More
2'-Metil-3'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone |
Índice de refracción | 1.4698 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.17 |
Porcentaje de pureza | 97% |