Learn More
2-Metil-5-(trifluorometoxi)acetofenona, 97 %
Código de producto. p-7032120
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-71-8
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.175
Número MDL MFCD22201058
Clave InChI XVSBANNQMCDRTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methyl-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-methyl-5-trifluoromethoxy acetophenone
PubChem CID 86277664
Nombre IUPAC 1-[2-metil-5-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%