Learn More
2-Methylbutane, Puriss p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a.,≥99,5 % (GC)
CAS | 78-78-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12 |
Peso molecular (g/mol) | 72.15 |
Número MDL | MFCD00009338 |
Clave InChI | QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 |
PubChem CID | 6556 |
ChEBI | CHEBI:30362 |
Nombre IUPAC | 2-metilbutano |
SMILES | CCC(C)C |
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
78-78-4 | |
72.15 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
6556 | |
2-metilbutano |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 | |
CHEBI:30362 | |
CCC(C)C |
Especificaciones
2-Methylbutane | |
-160°C | |
28°C | |
788°F | |
CH3CH2CH(CH3)2 | |
MFCD00009338 | |
1730723 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilbutano | |
6556 | |
CHEBI:30362 | |
11.17psi (20°C) |
78-78-4 | |
0.62g/mL at 25°C | |
−51°C (−59.8°F) | |
C5H12 | |
1.354 | |
UN1265 | |
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 | |
CCC(C)C | |
72.15 | |
2.6 (vs air) | |
72.15g/mol | |
≥99.5% (GC) |
Seguridad y manipulación
P210-P261-P273-P301 + P310-P331
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 1 - Pentanes
missing translation for 'rtecsNumber' : 201-142-8
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 2-Methylbutane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopentane