Learn More
2-Metilciclohexanol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
55.65€ - 293.00€
CAS 583-59-5
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00001443
Clave InChI NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
Nombre IUPAC 2-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10522191
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
166892500
250 g
55.65€
250 g
10479080
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
166890010
1 kg
155.00€
1 Kg
10449573
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
166890025
2.5 kg
293.00€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
583-59-5
114.19
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
11418
CC1CCCCC1O
C7H14O
MFCD00001443
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
2-metilciclohexano-1-ol
Especificaciones
2-Methylcyclohexanol
98.5
-38.0°C
0.9300g/mL
58°C
98.5% min. (GC)
C7H14O
1.4615 to 1.4635
06, 11
0.93
Solubility in water: slightly soluble
CC1CCCCC1O
114.19
114.19
Líquido
583-59-5
100.0
Incolora
163.0°C to 166.0°C
Auténtico
Frasco de vidrio
CH3C6H10OH
MFCD00001443
08,303
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
2-metilciclohexano-1-ol
11418
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de inhalación.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua o ducharse.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 209-512-