Learn More
2-Metilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049951
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
2-Methylpyrrolidine can be used to produce 2-(2-methylpyrrolidinyl)benzaldehyde at the temperature of 152°C. It is commonly used as organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-38-8
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00014491
Clave InChI RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13003
Nombre IUPAC 2-metilpirrolidina
SMILES CC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrrolidine
Densidad 0.834 g/mL
Temperatura de inflamación 2°C (37°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.437
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Sinónimo pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido