Learn More
2-metiltetrahidrofurano, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Código de producto. 15621490 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Grado de reactivo, contiene 150-400 ppm BHT como estabilizador,≥99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-47-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00005367
Clave InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
Nombre IUPAC 2-metiloxolano
SMILES CC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión <-20°C
Color Incolora
Densidad 0.86g/mL at 25°C
Punto de ebullición 78°C to 80°C
Cantidad 20 L
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Envase Lata de acero inoxidable
Índice de refracción n20/D 1.406(lit.)
Número UN UN2536
Beilstein 102448
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ReagentPlus™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.