Learn More
2-(Metiltio)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
65.55€ - 213.00€
CAS | 18542-42-2 |
---|---|
Número MDL | MFCD00014825 |
Clave InChI | CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine |
PubChem CID | 87697 |
Nombre IUPAC | 2-metilsulfanilethanamina |
SMILES | CSCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10106713
|
Thermo Scientific Acros
391360010 |
1 g | Frasco de vidrio |
65.55€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10259043
|
Thermo Scientific Acros
391360050 |
5 g | Frasco de vidrio |
213.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
18542-42-2 | |
CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N | |
87697 | |
CSCCN |
MFCD00014825 | |
2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine | |
2-metilsulfanilethanamina |
Especificaciones
2-(Methylthio)ethylamine | |
96.0 | |
Blanco a marrón | |
148.0°C | |
Auténtico | |
C3H9NS | |
1.4950 to 1.4970 | |
0.974 | |
CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilsulfanilethanamina | |
87697 | |
97% |
18542-42-2 | |
100.0 | |
0.9740g/mL | |
36°C | |
96% min. (GC) | |
CH3S(CH2)2NH2 | |
MFCD00014825 | |
2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine | |
CSCCN | |
91.18 | |
91.18 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 242-412-5
- 2-(Methylthio)ethylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.