Learn More
2-Morfolino-3-piridinamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2698311
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 51627-47-5
Fórmula molecular C9H13N3O
Peso molecular (g/mol) 179.223
Número MDL MFCD03001243
Clave InChI DHYQHRDXKCKJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyridin-3-amine, 2-morpholino-3-pyridinamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 2-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 2-morpholin-4-yl-pyridin-3-ylamine, 3-amino-2-morpholinopyridine, 3-pyridinamine,2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776573
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilpiridin-3-amina
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-3-pyridinamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%