Learn More
(2-Morfolinopirid-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3175805
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 864068-88-2
Fórmula molecular C10H15N3O
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD08060472
Clave InChI NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 7537568
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilpiridin-4-il)metanamina
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%