Learn More
2-Naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
32.20€ - 204.00€
CAS | 135-19-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H8O |
Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
Número MDL | MFCD00004067 |
Clave InChI | JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol |
PubChem CID | 8663 |
ChEBI | CHEBI:10432 |
Nombre IUPAC | naftalen-2-ol |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10338603
|
Thermo Scientific Acros
156972500 |
250 g | Frasco de plástico |
32.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10397470
|
Thermo Scientific Acros
156970010 |
1 kg | Frasco de plástico |
64.50€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13438388
|
Thermo Scientific Acros
156970050 |
5 kg | Tambor de plástico |
204.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
135-19-3 | |
144.17 | |
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N | |
8663 | |
naftalen-2-ol |
C10H8O | |
MFCD00004067 | |
2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol | |
CHEBI:10432 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O |
Especificaciones
2-Naphthol | |
97.5 | |
120.0°C to 124.0°C | |
285.0°C to 286.0°C | |
Auténtico | |
C10H8O | |
MFCD00004067 | |
15,6469 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O | |
144.17 | |
CHEBI:10432 | |
98% |
135-19-3 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
153°C | |
97.5% min. (GC) | |
C10H7OH | |
06,627 | |
2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol | |
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N | |
naftalen-2-ol | |
8663 | |
144.17 | |
Polvo cristalino o cristales |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INHALACIÓN:Haga que la persona salga al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 205-182-7
- 2-Naphthol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.