Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de 2 cuellos
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05000222
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10244581
  • 52.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
  • Con dos tomas NS y un cono NS
  • Ángulo ascendente: 105°
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio Duran
Toma vertical NS 19/26