Learn More
2-Nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzaldehyde |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | O2NC6H4CHO |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |