Learn More
Ácido 2-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047204
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 5570-19-4 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5570-19-4
Fórmula molecular C6H6BNO4
Peso molecular (g/mol) 166.93
Número MDL MFCD00161358
Clave InChI SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrophenyl boronic acid, 2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, nitrophenyl, o-nitrophenylboronic acid, 2-borononitrobenzene, pubchem8087, nitrobenzeneboronic acid, pubchem16455, 2-nitrophenylboronicacid
PubChem CID 2773548
Nombre IUPAC ácido (2-nitroferil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión 149°C to 151°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3032097
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.93
Porcentaje de pureza 96%