Learn More
2-Oxociclohexanepropionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404640
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 4594-78-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4594-78-9
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.21
Numero MDL MFCD00013797
InChI Key SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-2-oxocyclohexyl propanenitrile, 2-2-cyanoethyl cyclohexanone, cyclohexanepropanenitrile, 2-oxo, 2-2-cyanethyl cyclohexanone, 2-oxo-1-cyclohexanepropionitrile, cyclohexanepropionitrile, 2-oxo, 2-oxocyclohexanepropionitrile, 2-.beta.-cyanoethyl cyclohexanone, 2-b-cyanoethyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanepropiononitrile
PubChem CID 96223
IUPAC Name 3-(2-oxociclohexil)propanenitrilo
SMILES O=C1CCCCC1CCC#N
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Oxocyclohexanepropionitrile
Densità 1.021
Punti di ebollizione 138°C to 142°C (10 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3276
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 99%