Learn More
Ácido 2-fenilbencimidazol-5-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | >300°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Índice Merck | 15, 3647 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid