Learn More
Clorhidrato de 2-feniletilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethylamine hydrochloride |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 220°C to 223°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry) |
Envase | Glass Bottle |
Cantidad | 25 g |
Índice Merck | 15,7339 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Phenylethylamine hydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.