Learn More
2-Bromuro de feniletilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos. Proteger de la humedad y del agua. No mezclar con ácidos.
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos. Proteger de la humedad y del agua. No mezclar con ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethylzinc bromide |
Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 308796-14-7 |
Densidad | 0.965 |
Temperatura de inflamación | −17°C (1°F) |
Fórmula molecular | C8H9BrZn |
Fórmula lineal | C6H5CH2CH2ZnBr |
Número MDL | MFCD01311437 |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN3399 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Phenylethylzinc bromide, 0.5M in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, 2-Phenylethylzinc bromide