Learn More
(2-fenilpirimidin-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | (2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Frasco de vidrio ámbar |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 186.21 |
Percent Purity | 97% |