Learn More
2-Propanol, 99 %, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10200871
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Acero
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para uso en laboratorio, síntesis orgánica e investigación rutinaria.
Un grado de productos químicos para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -88.5°C
Color Incolora
Acidez Max. 0.002%
Alcalinidad Max. 0.002%
Densidad 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C
Punto de ebullición 82.5°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 2.5 - 12 Vol %
Temperatura de inflamación 12°C
Punto de ignición 399°C
Olor Alcohol
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza US FDA / ISO 9000 manufacturing, cGMP, IPEC member
Residuos después de la evaporación Max. 0.005%
Presión de vapor 6.053 kPa at 25°C
Agua Max. 0.2%
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado BAKER™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.