Learn More
2-propanol, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,9 %
72.54€ - 874.23€
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
15636110
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
650447-1L
1 L
72.54€
1 litro
15646110
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
650447-2.5L
2.5 L
243.61€
2.50 litros
15666110
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
650447-4X2L
4 x 2 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17199590
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
650447-4X2.5L
4 x 2.5 L
874.23€
7.86 Kg
Descripción
Descripción
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
Especificaciones
67-63-0
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
propano-2-ol
C3H8O
MFCD00011674
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CHEBI:17824
CC(C)O
Especificaciones
2-Propanol
0.785g/mL at 25°C
12°C (53.6°F)
C3H8O
MFCD00011674
UN1219
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
99%
67-63-0
0.02
750°F
(CH3)2CHOH
33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
635639
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propano-2-ol
3776
60.1g/mol
CHROMASOLV™ Plus
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8050000.
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.