Learn More
2-propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
- Control de calidad de HPLC/UV-VIS
- Desviación de valor inicial de gradiente bajo
- Niveles bajos de trazas de metales
- Sin impurezas no volátiles
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
Color | Incolora |
Densidad | 0.785g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.02 |
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Punto de ignición | 750°F |
Fórmula lineal | (CH3)2CHOH |
Presión de vapor | 44 mmHg (25°C), 33 mmHg (20°C) |
Número UN | UN1219 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol