Learn More
2-Propanol, puriss., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15692520
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Británica Farmacopea Europea y Estadounidense,≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -85°C
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Color Incolora
Densidad 0.785g/mL at 25°C
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 750°F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.