Learn More
2-propanol, Puriss, P. a., reactivo ACS, react. ISO, react. farmacopea europea, Honeywell™
60.05€ - 7750.98€
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
Numero MDL | MFCD00011674 |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC Name | propano-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15663990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-1L-GL |
1 L | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
15653990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-1L |
1 L | Frasco de plástico |
N/A
|
N/A | ||||
15683990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-2.5L-GL |
2.5 L | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
15673990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-2.5L |
2.5 L | Frasco de plástico |
N/A
|
N/A | ||||
15624000
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-5L |
5 L | Frasco de plástico |
N/A
|
N/A | ||||
15633990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-10L |
10 L | Lata de acero inoxidable |
N/A
|
N/A | ||||
15693990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-25L |
25 L | Lata de acero inoxidable |
N/A
|
N/A | ||||
15643990
|
Honeywell Riedel-de Haën
33539-155KG |
155 kg | Bidón de metal |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propano-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Especificaciones
2-Propanol | |
0.785g/mL at 25°C | |
12°C (53.6°F) | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
UN1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.8% (GC) |
67-63-0 | |
0.02 | |
750°F | |
(CH3)2CHOH | |
33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C) | |
635639 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propano-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol | |
ACS/Puriss. p.a. |
Seguridad y manipulación
P210-P261-P305 + P351 + P338
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 2-Propanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.