Learn More
2-Propioniltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043720
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 13679-75-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13679-75-9
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.2
Número MDL MFCD00005446
Clave InChI MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-thienyl-1-propanone, 2-propionylthiophene, 1-thiophen-2-yl propan-1-one, 1-2-thienyl propan-1-one, ethyl 2-thienyl ketone, 2-propanoylthiophene, 1-propanone, 1-2-thienyl, unii-ny658tvp5m, ethyl thienyl ketone, ethyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 26179
Nombre IUPAC 1-tiofen-2-ilpropan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propionylthiophene
Densidad 1.124
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 5 g
Beilstein 108934
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 98%