Learn More
Cloruro de 2-pirazincarbonilo, Grado Técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510616
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 19847-10-0
Fórmula molecular C5H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 142.542
Clave InChI TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
Nombre IUPAC cloruro de pirazin-2carbonilo
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.54
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico