Learn More
2-Pirazinilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526314
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 6705-33-5
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD01693938
Clave InChI LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
SMILES OCC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrazinylmethanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC pirazin-2-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 95%