Learn More
2-Piridinmetanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022296
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-piridinmetanol se utiliza como piridilalcohol con actividad hipoglucémica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-98-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00006348
Clave InChI SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
Nombre IUPAC piridin-2ilmetanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinemethanol
Punto de fusión -6°C to -5°C
Densidad 1.131
Punto de ebullición 112°C to 113°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 25 g
Beilstein 107849
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥98%