Learn More
2-Pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586688
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 937796-10-6
Fórmula molecular C9H11N3O
Peso molecular (g/mol) 177.21
Número MDL MFCD09863239
Clave InChI KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
PubChem CID 24229766
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.21
Porcentaje de pureza 97%