Learn More
Cloruro de 2-quinoxaloilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936611
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
CAS: 54745-92-5 | C9H5ClN2O | 192.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54745-92-5
Fórmula molecular C9H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 192.6
Clave InChI SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-quinoxalinecarbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ci
PubChem CID 2734681
Nombre IUPAC Cloruro de quinoxalino-2-carbonilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Quinoxaloyl chloride
Punto de fusión 113.0°C to 115.0°C
Color De incoloro a amarillo
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Líquido
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.6
Porcentaje de pureza 95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Quinoxaloyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.