Learn More
Cloruro de 2-tiofenocarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-199688 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5271-67-0
Fórmula molecular C5H3ClOS
Peso molecular (g/mol) 146.59
Número MDL MFCD00005428
Clave InChI QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
Nombre IUPAC cloruro de tiofeno-2-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenecarbonyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a gris amarillento
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 205°C to 208°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5890 to 1.591
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thiophenecarbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.