Learn More
2-(Trifluorometoxi)benzaldehído, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10667770
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 94651-33-9
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD00042405
Clave InChI CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 77°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido