Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030940
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131747-43-8
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD01862052
Clave InChI BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
PubChem CID 2777547
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%