Learn More
(+/-)-2-(Trifluorometil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
99.80€ - 179.00€
CAS | 131922-05-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9F3N2 |
Peso molecular (g/mol) | 154.136 |
Número MDL | MFCD07373382 |
Clave InChI | YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine |
PubChem CID | 18519725 |
Nombre IUPAC | 2-(trifluorometil)piperazina |
SMILES | C1CNC(CN1)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15415257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32524.MD |
250 mg |
99.80€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15405257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32524.03 |
1 g |
179.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
131922-05-9 | |
154.136 | |
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N | |
18519725 | |
C1CNC(CN1)C(F)(F)F |
C5H9F3N2 | |
MFCD07373382 | |
2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine | |
2-(trifluorometil)piperazina |
Especificaciones
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine | |
94°C to 97°C | |
MFCD07373382 | |
Air Sensitive | |
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluorometil)piperazina | |
18519725 | |
97% |
131922-05-9 | |
C5H9F3N2 | |
UN3259 | |
2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine | |
C1CNC(CN1)C(F)(F)F | |
154.136 | |
154.13 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, SÓLIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes