Learn More
2-(Trifluorometil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109074-67-1
Fórmula molecular C5H8F3N
Peso molecular (g/mol) 139.12
Clave InChI VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole
PubChem CID 2782839
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)pirrolidina
SMILES C1CC(NC1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 112.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.