Learn More
2-Vinilpiridina, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589633
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 100-69-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-69-6
Fórmula molecular C7H7N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00006355
Clave InChI KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
PubChem CID 7521
Nombre IUPAC 2-etenilpiridina
SMILES C=CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vinylpyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50°C
Color Marrón
Densidad 0.9983g/mL
Punto de ebullición 159°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH=CH2
Índice de refracción 1.5490 to 1.551
Cantidad 1 L
Beilstein 20, 256
Gravedad específica 0.9983
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/100 mL in water (20°C). Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in hydrocarbons,alcohol,ketones and,esters,soluble in methanol,ethanol,dioxane
Estabilizante 0.1% tert.-butylcatechol
Viscosidad 1.2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Vinylpyridine, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.