Learn More
Ohaus™ 2 adaptadores para gradilla de centrífuga, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/4MI
Permite centrifugar un número mayor o menor de tubos que el espacio del portador, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Marca: Ohaus™ 30314847
199.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Especificaciones
Borde | |
29 mm | |
Gradilla, 1 de 50 ml D 29 mm llanta, 2 por paquete | |
2 |
1 de 50 ml (29 mm de diámetro) | |
Rotores basculantes R-S4x100/4MI | |
1 |