Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo ISO de acero inoxidable de 200 mm de diámetro
Marca: RETSCH 60.131.000998
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
Certificado de conformidad, 6 tamices de ensayo (de 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm y 2 mm) y un recipiente de recogida | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
De 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm y 2 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitador de tamices AS 200 | |
50 mm | |
200mm | |
Acero inoxidable |