Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia.
Full height stainless steel test sieves offer all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia. complies with ASTM 11 standards
Marca: Endecotts™ 008SAW.106
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
- Malla de acero inoxidable
- Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
- Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
203 mm | |
Acero inoxidable |
106 μm | |
ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI | |
For all types of laboratory sampling and particle size analysis | |
Acero inoxidable | |
140 |