Learn More
Jenway™ Fuente de alimentación de 230 V, enchufe UE
Se utiliza con todos los modelos de sobremesa equem
Marca:  Jenway™ 99956-01
Código de producto. 11470509
  • 32.90€ / cada uno
Nuevos acuerdos para agua limpia
Usar código promocional 24139 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Descripción
  • 230V
  • Clavija UE
  • Para su uso con todos los modelos de sobremesa echem
Especificaciones
Especificaciones
Fuente de alimentación, enchufe UE
230 V