Learn More
Falcon™ Sistemas de insertos de cultivo celular multipocillos de 24 pocillos FluoroBlok™
Recopile datos sin lavado de placas, raspado de células y recuento; registre gráficamente la migración de células o la biodisponibilidad en tiempo real sin desmontar ni destruir el inserto
Brand: Falcon™ 351155
Description
- Sistema de ensayo homogéneo de fluorescencia
- Registre gráficamente la migración de células o la biodisponibilidad en tiempo real sin desmontar ni destruir el inserto
- Cada inserto está equipado con una membrana Corning Fluoroblok de bloqueo de fluorescencia
- Las células migradas por debajo de la membrana se detectan con facilidad mediante un lector de placas de fluorescencia, al mismo tiempo que se hacen «invisibles» las que permanecen por encima de la membrana“”
Order Info
Disponibles en tamaños de poro de 3 μ y 8 μm. Sistema de inserto Multiwell de 24 pocillos de una pieza (placa de inserto, placa de 24 pocillos o bandeja de alimentación de un solo pocillo y tapa) o insertos de cultivo celular individuales de 24 pocillos.
Specifications
0,3 cm2 | |
Estéril | |
Sistema de inserción multipocillo | |
Lector de placas de fluorescencia o microscopio de fluorescencia invertido | |
1/Pk. | |
1/Paq. |
PET | |
Cultivo celular | |
24 | |
1/Cs. | |
3 μm | |
PET |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.